Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Descripción
Realice vertidos precisos y eficaces con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
Características:
- Con estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla
- Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
- Esterilizables en autoclave/graduados
- Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido natural |
| Descripción | Vaso de precipitados Griffin de PP de perfil bajo de 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | PP (Polipropileno) |
| Intervalo de graduación | De 25 a 250 ml |
| Incrementos | 25 mL |
| Cantidad | 6; 36 |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | No |
| Mostrar más |