Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Código de producto. 10084820
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 mL
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10084820 2000 ml cada uno
10116310 30 ml paquete de 12
10556361 50 ml paquete de 12
10176350 100 ml paquete de 12
10340481 150 ml paquete de 12
10547882 250 ml paquete de 6
10166400 400 mL paquete de 6
10761411 600 ml paquete de 4
10084810 1000 ml paquete de 3
10094820 4000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10084820 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 12012000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    24.67€ / paquete de 1
    Ahorro 5.13€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice vertidos precisos y eficaces con estos vasos de precipitados de perfil bajo, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
Realice vertidos precisos y eficaces con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
Características:
  • Con estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla
  • Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
  • Esterilizables en autoclave/graduados
  • Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido natural
Descripción Vaso de precipitados Griffin de PP de perfil bajo de 2000 ml
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material PP (Polipropileno)
Intervalo de graduación De 200 a 2000 ml
Incrementos 100 mL
Cantidad 1; 6
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO/DIN 7056
Scale De 200 ml a 2000 ml en incrementos de 100 ml
Modelo Griffin de perfil bajo
ACT Label Sí