Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Nalgene™, para tubos de 20 mm
Código de producto. 10579841
Cambiar vista
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 13 a 16 mm
Tubos de 16 a 20 mm
Tubos de 21 a 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10579841 4 x 10 Tubos de 13 a 16 mm cada uno
10179970 4 x 10 Tubos de 16 a 20 mm cada uno
10672591 3 x 8 Tubos de 21 a 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10579841 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 59300016
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apile gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ vacías con cualquier otra gradilla de la misma longitud.
Apile gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ vacías con cualquier otra gradilla de la misma longitud. Estas gradillas están disponibles con asas para facilitar el transporte. Con orificios con números y letras moldeados para facilitar la identificación de los tubos.
  • Su resistencia química superior los hace compatibles con muchos productos químicos de los laboratorios
  • Su gravedad específica, superior a la del agua, les permite mantenerse sumergidos en baños de agua—sin flotar.
Nota:
Estas gradillas NO son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bastidores para tubos de ensayo
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (de 13 a 16 mm)
Material polipropileno
Posiciones 40
Forma Rectángulo
Apilables No
Para utilizar con (equipo) Tubos de 13 a 16 mm
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Longitud (métrico) 28.5cm
Longitud (imperial) 11 pulgadas
Anchura (imperial) 4,5 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Estantes 3 niveles
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 11.5cm