Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos flotantes de polipropileno Nalgene™
Descripción
Descongele, enfríe e incube muestras a temperaturas altas o bajas. Las gradillas de microtubos flotantes de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ resultan especialmente útiles para laboratorios de clonación genética, microbiología e inmunología. Estas gradillas ofrecen una excelente resistencia a la temperatura de 70 ºC a + 100 ºC (de - 94 ºF a + 212 ºF). Los tubos se apoyan en la gradilla por el reborde. Las gradillas cuadradas o redondas tienen moldeados números y letras para facilitar la identificación de las muestras.
Características:
- Gradillas cuadradas y redondas para incubación en tubos de microcentrífuga de 0,5 a 2,0 ml a temperatura elevada o reducida en baños de agua o hielo.
- Gradillas redondeadas que encajan con facilidad en el interior de vasos de precipitados de 400 o 1000 ml.
- Las gradillas cuadradas están diseñadas para una flotación estable en baños de agua con turbulencias — las gradillas flotan con una carga completa de tubos llenos.
- En la mesa de trabajo, las patas de las gradillas evitan que el fondo de los tubos toque la superficie de la mesa.
- El asa permite realizar las tareas de transporte, agitación y retirada de los baños de agua de forma adecuada.
- Cada orificio está marcado con letras y números moldeados para facilitar la identificación de las muestras.
Nota:
Las gradillas no son esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos de 1.0-2.0 ml |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 16 |
| Forma | Cuadrada |
| Para utilizar con (equipo) | Tamaños de tubo: 1.0, 1.2 y 2.0 ml |
| N.º por caja | 16 |
| N.° por paquete | 4 |
| Longitud (métrico) | 103 mm |
| Mostrar más |