Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa de polipropileno Nalgene™ con tubo
Descripción
Asegure un drenaje más completo con la salida inferior de las garrafas de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ con tubo inferior, excelente para agua destilada y medios de cultivo.
- Tubo inferior moldeado en una pieza con el frasco
- Asas moldeadas para facilitar el transporte de los recipientes
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros
- El cuello acepta tapones de caucho del n.° 13,5
- Esterilizable en autoclave/graduado/a prueba de fugas† si se utilizan con el tapón Nalgene el proporcionado
Información para pedidos:
Ambos tamaños aceptan tubos de 0,5 pulg. D.I. Tubos (1,3 cm); no incluidos
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco con junta de TPE
Nota:
Al acoplar el tubo debe utilizarse una abrazadera de manguera para asegurar un ajuste firme.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 20L |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 83B |
| Color | Blanco |
| Descripción | Garrafón de autoclave con tubo inferior |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 64mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 281mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con agua destilada y medios de cultivo. |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.