Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa de polipropileno Nalgene™ con llave
Código de producto. 10644651
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
50 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10644651 20 l 1 PCS
10634651 10 l 1 PCS
10312611 50 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10644651 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23190050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    178.50€ / paquete de 1
    Ahorro 110.50€
    38% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Almacenamiento a largo plazo y para dispensar soluciones y medios. Esterilizable en autoclave; Material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Los garrafones esterilizables en autoclave con llaves Thermo Scientific Nalgene tienen una excelente resistencia química y son ideales para utilizarse con agua destilada y medios de cultivo.
Para almacenamiento y dispensación de soluciones y medios; puede esterilizarse en autoclave con una buena resistencia química.
Características:
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Asas integradas que facilitan el levantamiento cómodo
  • Ideales para almacenar y dispensar soluciones y medios. Se pueden esterilizar en autoclave antes de rellenarlos para eliminar la proliferación bacteriana
  • La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas.
  • Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
Nota:
  • Los recipientes pueden utilizarse para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta
  • El cuello acepta tapones de caucho del n.° 13,5
  • Tapón de la llave incluido.
  • Siga las instrucciones del prospecto del producto para realizar la esterilización en autoclave y garantizar un funcionamiento correcto
  • El adaptador de tubo no se puede esterilizar en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Blanco
Descripción Garrafón esterilizable en autoclave con llave
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Diámetro exterior (métrico) 286 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento a largo plazo, y dispensación de soluciones y medios
Graduaciones Graduaciones moldeadas en 1 gal e incrementos de 5 l
Altura con tapón (métrico) 528 mm
Incluye Asas de hombro integradas, copa de llave moldeada
Material Polipropileno
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafón con llave
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.