Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa de polipropileno con tubo inferior Nalgene™
Description
Asegure un drenaje más completo con las garrafas de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ con tubo inferior. El tubo de flujo de salida está moldeado en una sola pieza con la garrafa para ofrecer resistencia y fiabilidad, y se halla cerca del fondo de la garrafa para reducir el espacio muerto y facilitar un drenaje más completo. Excelente para agua destilada y medios de cultivo. Las garrafas de polipropileno Nalgene se pueden esterilizar en autoclave antes de rellenarlas para eliminar la proliferación bacteriana que se produce cuando se almacenan soluciones estériles. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad.
- Tubo inferior moldeado en una pieza con el frasco
- Asas moldeadas para facilitar el transporte de los recipientes
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros
- El cuello acepta tapones de caucho del n.° 13,5
- Esterilizable en autoclave/graduado/a prueba de fugas† si se utilizan con el tapón Nalgene proporcionado
- La garrafa y el cartón son reciclables en muchas localidades
- Fabricados con materiales no tóxicos
Información para pedidos:
Ambos tamaños aceptan tubos de 0,5 pulg. D.I. Tubos (1,3 cm); no incluidos
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco con junta de TPE
Nota:
Al acoplar el tubo debe utilizarse una abrazadera de manguera para asegurar un ajuste firme.
Las robustas garrafas de copolímero de polipropileno (PP) y polipropileno (PPCO) Nalgene están diseñadas para durar muchos años en condiciones de laboratorio típicas. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo. Estas garrafas y su embalaje son reciclables en muchas comunidades. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de garrafa Nalgene. Al final de la vida útil del producto, lave y recicle sus garrafas de PP y PPCO Nalgene si hay servicios disponibles en su localidad.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 83 B |
| Color | Blanco |
| Descripción | Garrafón de autoclave con tubo inferior |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 64 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 245 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con agua destilada y medios de cultivo |
| Show More |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.