Learn More
Thermo Scientific™ Garrafón de polipropileno Nalgene™
Código de producto. 10413491
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
52 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10413491 10 l cada uno
10507701 20 l cada uno
10343231 52 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10413491 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22500020
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Para su uso con grandes lotes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos; Esterilizable en autoclave; Material del tapón: Polipropileno; Color: Blanco
Elija los garrafones esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ para lotes grandes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos. Estos garrafones cuentan con una boca grande para facilitar el llenado y la dispensación, y están fabricados en polipropileno natural con tapón de polipropileno 83B y junta de TPE (elastómetro termoplástico).
Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos. Se adaptan perfectamente a una amplia variedad de tapones opcionales 83B con conjuntos de tubos estándar (como los de llenado y ventilación Nalgene™ Top Works™, Nalgene™) y diseños de juegos de tubos personalizados.
Características principales:
  • Sus prácticas asas laterales permiten un fácil transporte y vertido, incluso con guantes
  • Disponibles en tamaños de 10, 20 y 50 l para una gran variedad de aplicaciones biofarmacéuticas
  • Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
  • Los sistemas de transferencia de fluidos Nalgene Top Works (n.º de cat. 2135) permiten una cómoda transferencia aséptica de líquidos
  • Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Información para pedidos:
  • Entre las opciones de cierre adicionales se incluyen los tapones de llenado rápido/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2158) o los tapones de llenado/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2162)
  • Entre los accesorios adicionales se incluyen los racores de mamparo dentados Nalgene (n.º de cat. 6149)
  • Los conjuntos de tubos personalizados están disponibles. Consulte el configurador de juegos de tubos personalizados Thermo Scientific en www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 250 mm
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con grandes lotes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Altura con tapón (métrico) 389 mm
Incluye Mangos
Material Polipropileno
N.° por paquete 1 Each
Tipo de producto Garrafa con asa
Esterilidad No estéril
Volumen hasta el borde (imperial) 3 gal
Volumen hasta el borde (métrico) 12 l
Paso del flujo de trabajo Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.