Learn More
Thermo Scientific™ Racores de mamparo dentados de polipropileno Nalgene™, 6,5 mm
Código de producto. 10228040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Case of 24
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10228040 Case of 24 2 PCS
1 options
Código de producto. 10228040 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 61490002
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Tapones para garrafas y frascos Nalgene
Personalice juegos de tubos como recipientes de cultivo para una transferencia aséptica de líquidos con los racores de mamparo dentados de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ esterilizables en autoclave, adecuados para su uso con la mayoría de tapones para garrafas y frascos Nalgene. Los tapones preperforados de 38 mm-430 mm permiten un montaje sencillo y seguro en el propio laboratorio.
Características:
  • Los tapones 53B admiten (dos) conectores de 0,25″
  • Los conectores están dentados en ambos extremos para conectar los tubos para los recipientes del interior y del exterior
Incluye:
Instrucciones, plantilla de taladrado y dos unidades de conectores dentados de polipropileno, tuercas de acetilo, juntas de silicona y tapones con orificio de elastómero termoplástico (TPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior del tubo (imperial) 0,25 pulg
Diámetro interior del tubo (métrico) 6.5 mm
Para utilizar con (equipo) Garrafones y frascos Nalgene
Material Polipropileno
N.º por caja 24/Cs.
N.° por paquete 2 Pk.
Tipo de producto Accesorios
Cantidad Case of 24