Learn More
Thermo Scientific™ Racores de mamparo dentados de polipropileno Nalgene™, 13 mm
Código de producto. 10576732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Pack of 2
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10576732 Pack of 2 2 PCS
1 options
Código de producto. 10576732 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 61490001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.85€
    16.50€ / paquete de 2
    Ahorro 2.35€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Tapones para garrafas y frascos Nalgene
Personalice juegos de tubos como recipientes de cultivo para una transferencia aséptica de líquidos con los racores de mamparo dentados de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ esterilizables en autoclave, adecuados para su uso con la mayoría de tapones para garrafas y frascos Nalgene. Los tapones preperforados permiten un montaje sencillo y seguro en el propio laboratorio.
Características:
  • Los tapones admiten (dos) conectores de 0,25″
  • Los conectores están dentados en ambos extremos para conectar los tubos para los recipientes del interior y del exterior
Incluye:
Instrucciones, plantilla de taladrado y dos unidades de conectores dentados de polipropileno, tuercas de acetilo, juntas de silicona y tapones con orificio de elastómero termoplástico (TPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro interior del tubo (imperial) 1,2 cm (0,5 pulg)
Diámetro interior del tubo (métrico) 13 mm
Para utilizar con (equipo) Garrafones y frascos Nalgene
Material Polipropileno
N.° por paquete 2
Tipo de producto Accesorios
Cantidad Pack of 2