Learn More
Thermo Scientific™ Cestos de polipropileno para esterilización en autoclave Nalgene™
Código de producto. 10676541
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Longitud (métrico):
15.6 cm
23.3 cm
Anchura (métrico):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10676541 10.4 cm 15.6 cm 10.4 cm cada uno
10257860 17.8 cm 15.6 cm 17.8 cm cada uno
10481151 23.9 cm 23.3 cm 23.9 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676541 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 69170127
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Durante la esterilización en autoclave y el lavado, coloque el instrumental de laboratorio en estas cestas para esterilización en autoclave de polipropileno, que también permiten la ventilación y el drenaje completos.
Durante la esterilización en autoclave y el lavado, coloque el instrumental de laboratorio en las cestas para esterilización en autoclave de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que también permiten la ventilación y el drenaje completos. Estas cestas no se corroen y son químicamente compatibles con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. La superficie lisa no raya el contenido de plástico o vidrio.
  • Apilables para el almacenamiento
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción No corrosivo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15.6 x 10.4 x 10.4 cm (6.125 x 4.87 x 4.125 pulg)
Longitud (métrico) 15.6 cm
Longitud (imperial) 6.125 pulg
Anchura (imperial) 4,87 in
Altura (imperial) 4,125 in
Tipo de producto Cesta para esterilización en autoclave de polipropileno
Altura (métrico) 10.4 cm
Anchura (métrico) 10.4 cm