Learn More
Thermo Scientific™ Cestos de polipropileno para esterilización en autoclave Nalgene™
Descripción
Durante la esterilización en autoclave y el lavado, coloque el instrumental de laboratorio en las cestas para esterilización en autoclave de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que también permiten la ventilación y el drenaje completos. Estas cestas no se corroen y son químicamente compatibles con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. La superficie lisa no raya el contenido de plástico o vidrio.
- Apilables para el almacenamiento
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | No corrosivo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| N.º por caja | 6 |
| N.° por paquete | 1 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15.6 x 17.8 x 17.8 cm (6.125 x 6.625 x 7 pulg) |
| Longitud (métrico) | 15.6 cm |
| Longitud (imperial) | 6.125 pulg |
| Mostrar más |