Learn More
Thermo Scientific™ Embudos analíticos de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10562131
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
34 mm
55 mm
66 mm
77 mm
104 mm
158 mm
Capacidad (métrico):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 10562131
Marca: Thermo Scientific™ 42500055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice papeles de filtro estándar con estos embudos, que incluyen vástagos largos y estrías externas que eliminan el bloqueo de aire.
Los embudos de polipropileno para análisis Thermo Scientific™ Nalgene con vástagos largos y rebordes externos se utilizan con papeles de filtro estándar.
Las estrías externas impiden la formación de burbujas de aire. Químicamente resistente a una amplia variedad de productos y reactivos de laboratorio. Una alternativa inastillable a los productos de vidrio.
  • Cuerpo del embudo en ángulo de 60° y provisto de estrías internas con una inclinación de 58° para facilitar la filtración
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 55 mm
Capacidad (métrico) 41 ml
Diámetro del tubo (métrico) 7 mm
Material polipropileno
Esterilizables en autoclave
Descripción Embudos de análisis, polipropileno, diámetro superior: 55 mm; longitud del vástago: 61 mm
Longitud del tubo (métrico) 61 mm
Cantidad 12/pack, 36/caja