Learn More
Thermo Scientific™ Embudos analíticos de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10505981
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
34 mm
55 mm
66 mm
77 mm
104 mm
158 mm
Capacidad (métrico):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
10505981 158 mm 976 ml paquete de 2
10010741 34 mm 10 ml paquete de 12
10562131 55 mm 41 ml paquete de 12
10490143 66 mm 64 ml paquete de 12
10294491 77 mm 114 ml paquete de 6
10284541 104 mm 254 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10505981 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 42500160
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice papeles de filtro estándar con estos embudos, que incluyen vástagos largos y estrías externas que eliminan el bloqueo de aire.
Los embudos de polipropileno para análisis Thermo Scientific™ Nalgene con vástagos largos y rebordes externos se utilizan con papeles de filtro estándar.
Las estrías externas impiden la formación de burbujas de aire. Químicamente resistente a una amplia variedad de productos y reactivos de laboratorio. Una alternativa inastillable a los productos de vidrio.
  • Cuerpo del embudo en ángulo de 60° y provisto de estrías internas con una inclinación de 58° para facilitar la filtración
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 158 mm
Capacidad (métrico) 976 ml
Diámetro del tubo (métrico) 12 mm
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave
Descripción Embudos de análisis, polipropileno, diámetro superior: 158 mm; longitud del vástago: 151 mm
Longitud del tubo (métrico) 151 mm
Cantidad 12