Learn More
Thermo Scientific™ Embudos analíticos de polipropileno Nalgene™
Description
Los embudos de polipropileno para análisis Thermo Scientific™ Nalgene con vástagos largos y rebordes externos se utilizan con papeles de filtro estándar.
Las estrías externas impiden la formación de burbujas de aire. Químicamente resistente a una amplia variedad de productos y reactivos de laboratorio. Una alternativa inastillable a los productos de vidrio.
- Cuerpo del embudo en ángulo de 60° y provisto de estrías internas con una inclinación de 58° para facilitar la filtración
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Diámetro del área superior (métrico) | 104 mm |
| Capacidad (métrico) | 254 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 9 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Descripción | Embudos de análisis, polipropileno, diámetro superior: 104 mm; longitud del vástago: 99 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 99 mm |
| Cantidad | 24 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.