Learn More
Thermo Scientific™ Cono de sedimentación Imhoff de policarbonato Nalgene™
Código de producto. 10310291
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10310291 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10310291 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 10000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.70€
    46.25€ / paquete de 1
    Ahorro 8.45€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Determine la materia sedimentable en aguas y efluentes residuales y mida el contenido de arena en aguas de manantial con este cono de sedimentación, fabricado con policarbonato resistente con tapón de rosca. (Las gradillas se venden por separado).
Determine la materia sedimentable en aguas y efluentes residuales, además de medir el contenido de arena en aguas de manantial. El cono sedimentación Imhoff de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ está fabricado con policarbonato duradero. El cono cuenta con un tapón roscado de polipropileno. El tapón a prueba de fugas† proporcionado permite eliminar los sedimentos para análisis gravimétricos y ayuda en las tareas de limpieza. El diseño del tapón permite al usuario leer graduaciones hasta cero.
Características:
  • Diseñado para la determinación de materia sedimentable en aguas y efluentes residuales o el contenido de arena en aguas de manantial
  • El diseño del tapón permite al usuario leer graduaciones hasta cero
  • Esterilizable en autoclave/transparente/graduado/a prueba de fugas† si se utilizan con el tapón Nalgene proporcionado
  • Graduado de 0 a 1.000 ml, con incrementos de 0,1 ml en el rango de 0 a 1 ml.
  • Tapón de rosca de 13 mm a prueba de fugas† en la parte inferior para la eliminación de sedimentos
Intervalos de graduación del cono de sedimentación
  • De 0 a 1 ml: 0,1 ml
  • De 1 a 10 ml: 0,5 ml
  • De 10 a 20 ml: 1mL
  • De 20 a 40 ml: 2mL
  • De 40 a 100 ml: 10 ml
  • De 100 a 500 ml: 50 ml
  • De 500 a 1000 ml: 100 ml
Información para pedidos:
Utilícese con la gradilla para conos Imhoff n.º de cat. 1001-0010 (se vende por separado).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cono de sedimentación
Volumen (métrico) 1000 ml
Material Policarbonato
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Tipo Cono de sedimentación Imhoff
Altura (imperial) 14,5 pulg
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.