Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato Nalgene™
Código de producto. 10587341
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250mL
500mL
Tamaño del tapón:
33mm
38mm
43mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10587341 250mL 38mm paquete de 4
10237850 125 ml 33mm paquete de 6
10100211 500mL 43mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10587341 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 41080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.70€
    75.34€ / paquete de 4
    Ahorro 12.36€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Prepare y almacene medios de cultivo con estos matraces a prueba de rotura, adecuados para técnicas de cultivo. Proporcionan más seguridad que los matraces de vidrio en agitadores.
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
Proporcionan más seguridad que los matraces de vidrio cuando se usan en agitadores.
  • Las marcas de graduación moldeadas facilitan el cálculo de nivel de los líquidos.
  • Los tapones de rosca de polipropileno no contaminantes, sin revestimiento y de sellado hermético protegen los contenidos
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/Graduados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8 oz
Descripción Erlenmeyer con tornillo de cierre, 250 ml
Capacidad (métrico) 250mL
Material Policarbonato
N.º por caja 12
N.° por paquete 4
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Rosca
Tamaño del tapón 38mm