Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato con fondo cónico Nalgene™
Código de producto. 10186700
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad nominal:
175 mL
Fuerza máx.:
27,500 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad nominal Fuerza máx. Tamaño de la unidad
10186700 175 mL 27,500 x g paquete de 4
1 options
Código de producto. 10186700 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31440175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.37€
    111.77€ / paquete de 4
    Ahorro 11.60€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Procese aplicaciones de sedimentación como la recogida de cultivos celulares y bioquímica de proteínas con este frasco de centrífuga de fondo cónico de policarbonato.
Aplicaciones de sedimentación de procesos, como la recogida de cultivos celulares y la bioquímica de proteínas, incluidas las precipitaciones de sulfato de amonio, con el frasco para centrífuga de fondo cónico de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™. Moldeados con copolímero de policarbonato rígido y robusto, estos frascos transparentes son esterilizables en autoclave y ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características:
  • Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
  • Incluye un conjunto de tapones de sellado de polipropileno con junta de silicona para una mayor garantía a prueba de fugas† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos
  • Debe utilizarse con adaptadores de frascos para centrífuga de fondo cónico Nalgene (DS3126-0175).
  • Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta el 80 % de su capacidad total.
  • Esterilizables en autoclave, transparentes y a prueba de fugas† cuando se utilizan con los tapones Nalgene con graduaciones en relieve suministrados
  • La esterilización repetida en autoclave acorta la vida útil del frasco para centrífuga de PC
Nota: No se recomienda su uso con el rotor Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y, debido a la profundidad de la cavidad.
Puede lograr un rendimiento a prueba de fugas† utilizando estos dos frascos con el rotor Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX cuando se utiliza el adaptador 010-0152 a velocidades que no sobrepasen los 24 470 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 175 mL
Color Transparente
Material Policarbonato
N.º por caja 36
N.° por paquete 4
Capacidad nominal 175 mL
Graduated Sí
Fuerza máx. 27,500 x g
Altura (métrico) 140,5 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 61,8 mm
Tipo de tapón Tapón de sellado de PP
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,91 oz
Forma Cónicos
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.