Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521571
Change view
Click to view available options
Capacidad nominal:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad nominal unitSize
10420613 250 ml paquete de 4
10758561 500 ml 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10420613 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31400250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con estos frascos para centrífuga de policarbonato.
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con los frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™, la solución perfecta para los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moldeados con policarbonato transparente, estos frascos translúcidos se pueden esterilizar en autoclave y presentan unas excelentes propiedades de resistencia mecánica.
  • Moldeados con policarbonato translúcido para una fácil visualización de las muestras, estos frascos son ideales para la centrifugación a baja velocidad de muestras de productos químicos y biológicos.
  • El cierre con tapón de sellado de polipropileno con junta de silicona ofrece una mayor garantía a prueba de fugas† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos
  • Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta el 80 % de su capacidad total.
Información para pedidos:
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor GSA Thermo Scientific™ Sorvall™, es necesario utilizar un adaptador de frascos para centrífuga Nalgene (DS3125-0250).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Material Policarbonato
N.º por caja 36
N.° por paquete 4
Capacidad nominal 250 ml
Closure Included Sí
Graduated No
Fuerza máx. 27500 x g
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 135.1 mm
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Anchura (imperial) 6,177 cm (2,432 pulg)
Longitud (imperial) 6,177 cm (2,432 pulg)
Altura (imperial) 13,43 cm (5,29 pulg)
Material del cierre Policarbonato
Diámetro (métrico) 61,5 mm
Tipo de tapón Tapón de sellado con junta de silicona
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
†El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.