Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™
Código de producto. 11724733
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
125 ml
1 L
2 l
5 l
10 l
20 l
Forma:
Cuadrada
Cuadrado con asa
Forma redonda
Tamaño del tapón:
20 mm
38 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
20 PCS
3 PCS
500 PCS
6 PCS
paquete de 2
paquete de 35
paquete de 50
paquete de 500
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
11724733 5 l Cuadrada 48 mm paquete de 6
10778658 5 ml Forma redonda 20 mm paquete de 500
12438887 20 ml Forma redonda 20 mm 500 PCS
10592498 125 ml Cuadrada 38 mm paquete de 50
10084597 1 L Cuadrada 48 mm paquete de 35
10432478 2 l Cuadrada 48 mm 20 PCS
10309347 5 l Cuadrado con asa 48 mm 6 PCS
11859570 10 l Cuadrada 48 mm 2 PCS
15951621 10 l Cuadrado con asa 48 mm paquete de 2
10738658 10 l Cuadrado con asa 48 mm paquete de 2
10770160 20 l Cuadrada 48 mm 3 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11724733 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 340542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    398.00€ / paquete de 6
    Ahorro 187.00€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
  • Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
  • Los tapones contienen un revestimiento de silicona para una garantía a prueba de fugas†.
  • Hay opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos.
  • Compatibilidad con una amplia documentación de validación
  • Apto para su uso en condiciones de almacenamiento de - 100 ° a + 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 5 l
Color Translucent Blue
Diámetro interior del cuello (métrico) 48 mm
Para utilizar con (aplicación) Congelación, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material Policarbonato
N.º por caja 6/Cs.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 100°C
Material de revestimiento Silicona
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 299 mm
Altura (imperial) 11,8 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 166 mm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacidad (imperial) 169,1 oz
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxicos, USP <661>, apirógenos
Desechables Single-use
Tipo de producto Storage and Transport Bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota: No aptos para uso en placas calientes.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.