Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de cultivo de policarbonato con deflectores Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10094900
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10094900 2000 mL paquete de 2
10768911 250 mL paquete de 4
10190441 500 mL paquete de 4
10607341 1000 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La esterilización repetida en autoclave puede generar la pérdida de parte de su fuerza mecánica.
Código de producto. 10094900 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 41102000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La esterilización repetida en autoclave puede generar la pérdida de parte de su fuerza mecánica.
Aumente la eficiencia de la mezcla con estos matraces de cultivo de policarbonato, una alternativa a los matraces de vidrio que producen curvas de crecimiento equivalentes con E. coli y S. Cerevisiae.
Aumente la eficiencia de la mezcla con los matraces de cultivo de policarbonato (PC) con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, una alternativa a los matraces de vidrio que producen curvas de crecimiento equivalentes con E. coli y S. cerevisiae.
  • El policarbonato es resistente a roturas, transparente y con graduaciones fáciles de leer que ayudan a identificar el nivel de líquido de una forma sencilla.
  • Su fondo deflector mejora la mezcla, la aireación y el intercambio de gases.
  • Los matraces son excelentes para una amplia variedad de procedimientos de laboratorio, entre otros, fermentación, crecimiento y recogida de cultivos celulares y procedimientos de ingeniería genérica.
  • Los tamaños de 500 y 100 ml admiten tapones estándar de acero inoxidable o plástico de 38 mm que mejoran su versatilidad.
  • Los matraces son esterilizables en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 67,6 oz
Descripción Matraces de cultivo con deflector 2000 mL
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Policarbonato
N.º por caja 4
N.° por paquete 2
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Forma del fondo Abombado