Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados de polimetilpenteno con asas Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10156640
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10156640 3000 ml cada uno
10616181 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
No aptos para uso en placas calientes.
Código de producto. 10156640 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 12233000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No aptos para uso en placas calientes.
Garantice la resistencia frente a ácidos, bases, alcoholes alifáticos, aldehídos y ésteres con estos vasos de precipitados graduados de PMP.
Garantice la resistencia frente a ácidos, bases, alcoholes alifáticos, aldehídos y ésteres con los vasos de precipitados graduados Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP con asas. Estos vasos tienen un asa rectangular que facilita el transporte y el vertido de líquidos, y resisten el uso continuado a temperatura elevada.
  • Resisten la exposición continua a temperaturas de hasta 150 °C y la exposición intermitente hasta a 175 °C
  • Transparente a las microondas.
  • Material PMP transparente que permite ver con claridad el contenido del vaso de precipitado.
  • Moldeados en graduación en oz y ml; no se desgastan con el uso continuo o los lavados
  • Su resistente asa rectangular en relieve permite llevar a cabo tareas de manipulación y vertido de una forma fácil y segura.
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/Graduados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Vaso de precipitados con asa PMP graduado de 3000 ml
Capacidad (métrico) 3000 ml
Material Polimetilpenteno
Intervalo de graduación Graduaciones moldeadas, tanto en onzas como en ml
Incrementos 100 ml
Cantidad 1; 6
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Scale Escala doble moldeada
Modelo Con asa