Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polimetilpenteno con tapones Nalgene™
Código de producto. 10373361
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
33 mm
38 mm
43 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10373361 1000 ml 53 mm paquete de 2
10098280 125 ml 33 mm paquete de 6
10251761 250 ml 38 mm paquete de 4
10508311 500 ml 43 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10373361 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 41091000
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Realice titulaciones, preparación y almacenamiento de medios de cultivos con estos matraces, que ofrecen una combinación de resistencia química, robustez y transparencia.
Los matraces de polimetilpenteno Thermo Scientific Nalgene con tapones de polipropileno resultan útiles para la valoración, preparación y almacenamiento de medios de cultivo.
Excelente combinación de transparencia, resistencia a productos químicos, robustez contra impactos y capacidad de esterilización en autoclave.
Características:
  • Excelente resistencia química para una amplia gama de reactivos de laboratorio.
  • Más transparentes que los matraces de polipropileno, pero con una resistencia química similar.
  • Ideales para la preparación y el almacenamiento de titulaciones y medios de cultivo.
  • Todos los tamaños tienen graduaciones de fácil lectura.
  • Esterilizables en autoclave/graduados
Incluye: tapones de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad (imperial) 32 oz
Descripción Tapón de rosca PMP de matraz Erlenmeyer de 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material PMP
N.º por caja 6
N.° por paquete 2
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Rosca
Tamaño del tapón 53 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.