Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
Artikelnummer. 10524408
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
1 l
2 L
2 l
5 l
Cantidad:
Pack de 20, caja de 20
Pack de 35, caja de 35
Pack de 5, caja de 35
Pack de 5, caja de 70
Pack de 6, caja de 6
Pack de 70, caja de 70
Paquete de 5, caja de 20
Tamaño de la unidad:
20 PCS
35 PCS
70 PCS
paquete de 100
paquete de 35
paquete de 5
paquete de 6
paquete de 70
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10524408 2 L Paquete de 5, caja de 20 20 PCS
11319694 125 ml Pack de 5, caja de 70 paquete de 5
10227747 125 ml Pack de 5, caja de 70 paquete de 100
10791310 500 ml Pack de 5, caja de 70 70 PCS
10237747 500 ml Pack de 70, caja de 70 paquete de 70
12059987 1 l Pack de 5, caja de 35 35 PCS
10329587 1 l Pack de 35, caja de 35 paquete de 35
10297887 2 l Pack de 20, caja de 20 20 PCS
10440568 5 l Pack de 6, caja de 6 paquete de 6
10553298 5 l Pack de 6, caja de 6 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10524408 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 323042
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados.
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados con los frascos de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ InVitro™ Biotainer™, perfectos para el almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH, como los medios de cultivo. Con esterilización certificada y listos para su uso, todos los frascos Biotainer están esterilizados mediante radiación gamma hasta un nivel de garantía (Sterility Assurance Level, SAL) de 10–6.
  • PETG duradero y transparente para la integridad de las muestras
  • Tapones con un revestimiento de espuma de polietileno para ofrecer garantía a prueba de fugas†
  • Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos
  • Avalados por una amplia documentación de validación
  • Aptos para condiciones de almacenamiento de -40° a +70 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 2 L
Color Translucent Blue
Diámetro (imperial) 4,57 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,4 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 36 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento prolongado, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material PETG
N.º por caja 20/Cs.
N.° por paquete 5/Pk.
Cantidad Paquete de 5, caja de 20
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to 70°C
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 265 mm
Altura (imperial) 10,4 in
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 116 mm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacidad (imperial) 67,63 oz
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad USP clase VI, no citotóxicos, USP <661>, apirógenos, FDA 21CFR 177 1315
Desechables Single-use
Tipo de producto Frasco cuadrado
Show More Show Less
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.