Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
Descripción
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados con los frascos de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ InVitro™ Biotainer™, perfectos para el almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH, como los medios de cultivo. Con esterilización certificada y listos para su uso, todos los frascos Biotainer están esterilizados mediante radiación gamma hasta un nivel de garantía (Sterility Assurance Level, SAL) de 10–6.
- PETG duradero y transparente para la integridad de las muestras
- Tapones con un revestimiento de espuma de polietileno para ofrecer garantía a prueba de fugas†
- Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos
- Avalados por una amplia documentación de validación
- Aptos para condiciones de almacenamiento de -40° a +70 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Color | Translucent Blue |
| Diámetro (imperial) | 3,8 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,46 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento prolongado, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
| Material | PETG |
| N.º por caja | 35/Cs. |
| Envase | Bulk |
| Cantidad | Pack de 35, caja de 35 |
| Mostrar más |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.