Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™
Código de producto. 10757221
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
28 mL
30 ml
50 ml
Longitud (métrico):
80,5 mm
93,5 mm
94,0 mm
105,9 mm
Diámetro (métrico):
16,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10757221 30 ml 93,5 mm 25,8 mm 10 PCS
10706841 10 ml 80,5 mm 16,1 mm paquete de 10
10613981 28 mL 94,0 mm 25,8 mm paquete de 10
10757411 50 ml 105,9 mm 28,8 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
Código de producto. 10757221 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31190030
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad. Los tubos también ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos translúcidos de copolímero de polipropileno también ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características:
  • Mejor resistencia química que el policarbonato.
  • Se pueden esterilizar varias veces en autoclave y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
  • Se pueden utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 50.000 x g; el modelo 3119-0050 se puede utilizar a un máximo de 100.605 x g si está equipado con un tapón de sellado.
  • Vienen con tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno fáciles de limpiar proporcionan protección a prueba de fugas durante condiciones normales a velocidades de hasta 10.000 x g.
  • Para una garantía a prueba de fugas a velocidades > 10.000 x g, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado (se venden por separado).
  • Fabricación a prueba de fugas† que garantiza más seguridad en el almacenamiento de muestras
Información para pedidos:
Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Utilice DS3132-0020 (para el tubo de 26 y 30 ml) y DS3132-0024 (para el tubo de 50 ml). La capacidad real hasta el borde del 3119-0050 es de 42 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Sí
Forma Redondo
Longitud (métrico) 93,5 mm
Forma del fondo Redondo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Área de escritura No
Diámetro (métrico) 25,8 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 50,000 x G
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.