Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha y de PPCO Nalgene™con tapón Esterilizables en autoclave
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10241901
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10241901 15 ml 20 mm paquete de 12
30117592 4 ml 13 mm paquete de 12
10444681 8 ml 20 mm paquete de 12
10779481 30 ml 20 mm paquete de 12
10363691 60 ml 20 mm paquete de 12
10190291 125 ml 24 mm paquete de 12
10159760 250 ml 24 mm paquete de 12
10443151 500 ml 28 mm paquete de 12
10363401 1 l De 38 a 430 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Código de producto. 10241901 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20069050
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Realice aplicaciones de laboratorio que requieren una elevada resistencia química y la esterilización en autoclave con y sin contenido con ayuda de estos frascos de copolímero de polipropileno de boca estrecha con tapón.
Realice aplicaciones de laboratorio que requieren una elevada resistencia química y la esterilización en autoclave con y sin contenido con ayuda de los frascos de PPCO de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de copolímero de polipropileno son translúcidos y proporcionan una buena claridad para ver el contenido. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • Esterilizable en autoclave
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 15 ml (0.5 onzas)
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco de boca estrecha esterilizables en autoclave
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016.Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 58 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Altura (imperial) 8,5 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.