Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento de tubos para microcentrífugas Nalgene™, tubos de 0.2 ml
Código de producto. 10189900
Cambiar vista
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
8 x 8
9 x 9
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0.2 ml
Tubos de 0.5 ml
Tubos de 1.5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10189900 9 x 9 Tubos de 0.5 ml paquete de 4
10132541 8 x 8 Tubos de 0.2 ml paquete de 4
10149950 8 x 8 Tubos de 1.5 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10189900 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50555005
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene las muestras de forma segura mediante estas cajas de almacenamiento de tubos de microcentrífuga.
Almacene las muestras de forma segura con las cajas de almacenamiento de tubos de microcentrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™. El inserto de espuma de poliuretano de alta temperatura admite de forma segura 64 u 81 tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5 o 1,5 ml.
  • Fondo de policarbonato blanco
  • La tapa de policarbonato transparente tiene una rejilla impresa con fines de inventario.
  • Almacénela de -135°C a +121°C.
  • La tapa acepta el uso de un rotulador para la identificación de cajas y tubos y está diseñada para orientarse hacia la parte frontal y la parte posterior de la caja.
  • L x An x Al: 5,25 x 5,25 x 2 in. (13 x 13 x 5cm)
Nota:
No apto para su uso en la fase líquida del nitrógeno líquido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Admite Tubos de 0,5 ml
Material Espuma de poliuretano, Policarbonato
Posiciones 81
Forma Cuadrada
Para utilizar con (equipo) Tubos de 0.5 ml
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Tipo de producto Caja de almacenamiento para tubos de microcentrífuga
matriz, red, conjunto 9 x 9