Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla para tubos para microcentrífuga Nalgene™: Tecnología de fabricación ResMer™
Código de producto. 10199870
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos de 1.5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10199870 Tubos de 1.5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10199870 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 59730015
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ahorre espacio en el laboratorio con estas gradillas para tubos resistentes a productos químicos. Las gradillas apilables tienen letras y números moldeados para facilitar la identificación.
Ahorre espacio en el laboratorio con las gradillas para tubos de microcentrífuga apilables Thermo Scientific™ Nalgene™. Estas gradillas resistentes a productos químicos tienen letras y números moldeados para facilitar la identificación. La tecnología de fabricación de Thermo Scientific™ ResMer™ conserva su color y rendimiento en entornos de laboratorio exigentes. Las gradillas son útiles en un amplio rango de temperaturas, hasta 121 °C, y tienen muy buena resistencia química.
  • Útiles en un amplio rango de temperaturas y con muy buena resistencia química
  • Apilables, llenos o vacíos, para ahorrar espacio de mesa
  • Esterilizable en autoclave
  • Cada orificio está marcado con letras y números moldeados para facilitar la identificación de las muestras.
Se ruega reciclar las cajas de cartón ondulado y las bolsas de polietileno de baja densidad en las que se envasan los productos Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microtubos de gradilla de 1,5 ml
Esterilizables en autoclave Sí
Color Blanco
Admite Tubos de 1.5 ml
Material Policetona
Posiciones 24
Apilables Sí
N.º por caja 8
N.° por paquete 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14.3 x 9.0 x 5.2 cm (5.75 x 3.5 x 2 pulg)
Longitud (métrico) 14.3 cm
Longitud (imperial) 5,75 in
Anchura (imperial) 3,5 in
Altura (imperial) 2 in
Tipo de producto Gradilla para tubos para microcentrífuga
Altura (métrico) 5.2 cm
matriz, red, conjunto 4 x 6
Anchura (métrico) 9.0 cm