Learn More
Thermo Scientific™ Viales de LDPE para muestras Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10106740
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
12 ml
18 mL
28 mL
50 mL
75 mL
Altura (métrico):
24.9 mm
35.6 mm
52.6 mm
70.9 mm
84.6 mm
107.3 mm
Diámetro exterior (imperial):
23.6 mm
27.1 mm
37.3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10106740 12 ml 35.6 mm 27.1 mm paquete de 12
10480421 5 ml 24.9 mm 23.6 mm paquete de 12
10607331 18 mL 52.6 mm 27.1 mm paquete de 12
10258680 28 mL 84.6 mm 27.1 mm paquete de 12
10460991 50 mL 70.9 mm 37.3 mm paquete de 12
10004720 75 mL 107.3 mm 37.3 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10106740 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 62500012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.30€
    12.33€ / paquete de 12
    Ahorro 0.97€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene muestras de manera segura en estos viales de LDPE para muestras con tapón, que tienen un cierre de ajuste por fricción y no se astillan como el vidrio.
Almacene muestras de manera segura en los viales de LDPE para muestras Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, que tienen un cierre de ajuste por fricción y no se astillan como los viales de vidrio o poliestireno.
Características:
  • Viales con paredes rectas que permiten un fácil acceso para rellenarlos y vaciarlos.
  • Los tapones que se ajustan por fricción se pueden retirar completamente y colocar por presión para un acceso cómodo al vial.
  • Paredes translúcidas que permiten al usuario ver si los viales están llenos o vacíos.
  • El polietileno de baja densidad es resistente a impactos y a prueba de rotura, incluso a temperaturas de hasta - 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial de muestra de LDPE de 12 ml
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 27.1 mm
Material Polietileno de baja densidad (LDPE)
Volumen (métrico) 12 ml
N.º por caja 144
N.° por paquete 12
Línea de productos Nalgene
Volumen total (métrico) 12 ml
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de ajuste por fricción
Cantidad 144 cajas, paquete de 12
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 35.6 mm
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.