Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para frascos de seguridad de LDPE Nalgene™
Código de producto. 10196750
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
2500ml
4000ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10196750 2500ml cada uno
10491921 4000ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10196750 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 65012500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    102.66€ / paquete de 1
    Ahorro 21.34€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene de forma segura y sencilla frascos de productos químicos de 2,5 y 4 litros, con o sin bandas de cierre, con estos soportes para frascos de seguridad de polietileno de baja densidad (LDPE).
Almacene de forma segura y sencilla frascos de productos químicos de 2,5 y 4 litros, con o sin bandas de cierre, con los soporte para frascos de seguridad de polietileno de baja densidad (LDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos soportes almacenan y protegen frascos de productos químicos y ácidos estándar, y permiten el vertido sin tener que sacar los frascos. Una tapa de policarbonato transparente protege los tapones de los frascos y permite la identificación de los tapones codificados por colores de los frascos de ácidos. Para retirar la tapa solo tiene que girarla; no es necesario sacar el frasco del portador para verter.
  • El asa con revestimiento de epoxi se mantiene fija en su ubicación mientras se transporta contenido.
  • El soporte evita que los frascos de vidrio se rompan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Soporte de seguridad para frascos LDPE de 2,5 l
Color Blanco
Admite 2500ml
Material LDPE
Forma Cuadrada
Tipo de producto Soporte para frascos
Diámetro interior (métrico) 136 mm