Learn More
Thermo Scientific™ Garrafas redondas de LDPE con llave Nalgene™
Código de producto. 10492911
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
10 l
20 l
25 l
50 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10492911 4 l 1 PCS
10528081 10 l cada uno
10119120 25 l cada uno
10109120 20 l cada uno
10097670 50 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10492911 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23180010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.24€
    53.50€ / paquete de 1
    Ahorro 5.74€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Recoger y dispensar agua destilada, ácidos y reactivos; material del tapón: Polipropileno; Color: Blanco
Recopile y dispense agua destilada, ácidos y reactivos con los garrafones redondos de LDPE con llave Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos garrafones de polietileno de baja densidad tienen una copa de llave moldeada para aportar resistencia y evitar fugas.
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Asas laterales integradas que facilitan el levantamiento de los garrafones de mayor tamaño.
  • La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas.
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
El modelo de 3,8 litros (1 galón) se suministra con una anilla; los demás tamaños se suministran con asas. El modelo de 1 galón no está graduado.
Incluye:
Llave de polipropileno y tapón de rosca con junta de TPE † El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1 gal
Capacidad (métrico) 4 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 38 a 430 mm
Color Blanco
Descripción Garrafones redondos con llave
Diámetro interior del cuello (métrico) 26 mm
Diámetro exterior (métrico) 154 mm
Para utilizar con (aplicación) Recoja y dispense agua destilada, ácidos y reactivos
Graduaciones Graduaciones moldeadas en 1 gal e incrementos de 5 l
Altura con tapón (métrico) 335 mm
Incluye Asas de hombro integradas, copa de llave moldeada
Material Polietileno de baja densidad (LDPE)
N.º por caja 6/Cs.
Tipo de producto Garrafón con llave