Learn More
Thermo Scientific™ Garrafas redondas de LDPE con llave Nalgene™
Descripción
Recopile y dispense agua destilada, ácidos y reactivos con los garrafones redondos de LDPE con llave Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos garrafones de polietileno de baja densidad tienen una copa de llave moldeada para aportar resistencia y evitar fugas.
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón para facilitar la dispensación
- Asas laterales integradas que facilitan el levantamiento de las garrafas de mayor tamaño.
- La copa de la llave está moldeada para aportar resistencia y evitar fugas
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
El modelo de 3,8 litros (1 galón) se suministra con una anilla; los demás tamaños se suministran con asas. El modelo de un 3,8 litros (1 galón) no está graduado.
Incluye:
Llave de polipropileno y tapón de rosca con junta de TPE † El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 20 l |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 83B |
| Color | Blanco (opaco) |
| Descripción | Garrafones redondos con llave |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 64 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 286 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recoja y dispense agua destilada, ácidos y reactivos |
| Mostrar más |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.