Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa redonda de LDPE Nalgene™
Código de producto. 10792701
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
15 l
20 l
25 l
50 l
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10792701 25 l cada uno
10670714 10 l paquete de 6
10782682 10 l cada uno
11371684 15 l 4 PCS
10250831 20 l cada uno
10119170 50 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10792701 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22100065
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Almacene y transporte reactivos; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Almacene y transporte los reactivos con las garrafas redondas de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que disponen de asas laterales para un fácil transporte y vertido, incluso con guantes. Estos garrafones admiten tapones de caucho de 13,5 como método de sellado alternativo.
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco y cierre 83B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 6,6 gal
Capacidad (métrico) 25 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Diámetro exterior (métrico) 287 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacene y transporte reactivos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Altura con tapón (métrico) 594 mm
Incluye Mangos
Material Polietileno de baja densidad (LDPE)
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa con asa
Forma Round
Esterilidad Estéril
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.