Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™ con tapón
Código de producto. 10400051
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10400051 60 ml 20 mm paquete de 12
10004850 15 ml 20 mm paquete de 12
10126640 30 ml 20 mm paquete de 12
10743481 125 ml 24 mm paquete de 12
10677131 250 ml 24 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10400051 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24110060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice una mano para manejar fácilmente este frascos cuentagotas de LDPE translúcido con tapón.
Utilice una mano para manejar fácilmente los frascos cuentagotas de LDPE transparentes Thermo Scientific™ Nalgene™. Los frascos cuentan con tapones de boquilla atados que encajan de forma segura en su lugar y no se rompen cuando se aprietan los frascos. Estos frascos de polietileno de baja densidad son químicamente compatibles con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Visualice los niveles de líquido con facilidad a través de la pared translúcida.
  • El frasco dispensa gota a gota para ofrecer una administración fiable.
  • El tapón de polipropileno para boquilla unido al frasco permanece en su sitio, aunque se apriete el frasco; no se derrama líquido de forma accidental.
  • Se maneja con una mano de forma cómoda y deja libre la otra mano.
Información para pedidos:
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 15, 30 y 60 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1030
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 125 y 250 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml (2 oz)
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Translúcido
Material LDPE
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 99,06 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Altura (imperial) 3,9 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 38,61 mm
Tipo de tapón Tapón con boquilla
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.