Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™ con tapón
Código de producto. 10126640
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10126640 30 ml 20 mm paquete de 12
10004850 15 ml 20 mm paquete de 12
10400051 60 ml 20 mm paquete de 12
10743481 125 ml 24 mm paquete de 12
10677131 250 ml 24 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10126640 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24110030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.70€
    42.83€ / paquete de 12
    Ahorro 3.87€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice una mano para manejar fácilmente este frascos cuentagotas de LDPE translúcido con tapón.
Utilice una mano para manejar fácilmente los frascos cuentagotas de LDPE transparentes Thermo Scientific™ Nalgene™. Los frascos cuentan con tapones de boquilla atados que encajan de forma segura en su lugar y no se rompen cuando se aprietan los frascos. Estos frascos de polietileno de baja densidad son químicamente compatibles con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Visualice los niveles de líquido con facilidad a través de la pared translúcida.
  • El frasco dispensa gota a gota para ofrecer una administración fiable.
  • El tapón de polipropileno para boquilla unido al frasco permanece en su sitio, aunque se apriete el frasco; no se derrama líquido de forma accidental.
  • Se maneja con una mano de forma cómoda y deja libre la otra mano.
Información para pedidos:
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 15, 30 y 60 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1030
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 125 y 250 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Translúcido
Material LDPE
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 99,06 mm
Altura (imperial) 3,9 in
Material del cierre ETFE
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 34,29 mm
Tipo de tapón Tapón con boquilla
Dispensación a través del tapón Sí
Capacidad (imperial) 1 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Tipo de producto Frasco cuentagotas