Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de polietileno de baja densidad (PEBD) con asa Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521820
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2L
4L
8L
Tamaño del tapón:
38-430 mm
53B
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10375841 2L 38-430 mm cada uno
10410723 4L 38-430 mm cada uno
10070461 8L 53B cada uno
3 options
Código de producto. 10375841
Marca: Thermo Scientific™ 22020005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja y almacene agua destilada en frascos que proporcionen flexibilidad, resistencia a impactos y visibilidad del contenido.
Almacene productos químicos y estándares y recoja y almacene agua destilada. Los frascos grandes de boca estrecha de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ son translúcidos y ofrecen flexibilidad, resistencia a impactos y visibilidad del contenido. El contenido en trazas metálicas sumamente bajo del polietileno de baja densidad es ideal para el análisis de trazas metálicas. Estos frascos ofrecen una alta resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
Características:
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Los frascos de 4 y 8 litros disponen de una anilla incorporada (en los tamaños más grandes) para colocar la etiqueta de identificación.
  • Material translúcido que permite ver fácilmente el nivel de líquido
  • Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin necesidad de revestimiento que pueda arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 l
Capacidad (métrico) 2L
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Color Natural translúcido
Descripción Frasco de boca estrecha grande
Diámetro interior del cuello (métrico) 25mm
Material LDPE
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 38mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016.Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 249mm
Tipo de producto Frasco grande de boca estrecha
Altura (imperial) 9,8 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 121mm
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.