Learn More
Thermo Scientific™ Embudos grandes de polietileno de alta densidad Nalgene™
Código de producto. 10788681
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
201 mm
258 mm
Capacidad (métrico):
1.9 l
4.06 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10788681 201 mm 1.9 l cada uno
10122591 258 mm 4.06 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10788681 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 42620080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.40€
    23.00€ / paquete de 1
    Ahorro 12.40€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija una alternativa más segura al vidrio con este embudo a prueba de rotura, que incluye estrías externas e internas para la liberación de aire.
Los embudos grandes de polietileno de alta densidad Thermo Scientific™ Nalgene cuentan con estrías internas y externas para liberar el aire.
El embudo fabricado en HDPE inastillable es una alternativa segura a los embudos de vidrio.
  • Fabricado en polietileno de alta densidad, un material a prueba de rotura, que lo convierte en una herramienta de laboratorio fiable y duradera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 201 mm
Capacidad (métrico) 1.9 l
Diámetro del tubo (métrico) 89 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 245 mm
Esterilizables en autoclave No
Descripción Embudo grande de HDPE de 203 mm
Longitud del tubo (métrico) 89 mm
Cantidad 6