Learn More
Thermo Scientific™ Cubos de PEAD cilíndricos grandes con tapas Nalgene™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15L
20L
Diámetro (métrico):
30.5cm
Altura (métrico):
24cm
38cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
Almacene y transporte materiales sólidos y secos, muestras y suministros generales de laboratorio utilizando recipientes cilíndricos grandes de HDPE con tapas Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos recipientes son apilables y tienen una tapa que asegura un cierre hermético para almacenar materiales secos y sólidos.
Características:
- Los recipientes de polietileno de alta densidad ofrecen una excelente resistencia química y a la temperatura.
- Sus asas moldeadas fáciles de agarrar son duraderas, y permiten levantar y mover el cubo cómodamente.
- La tapa asegura un cierre hermético para almacenar o transportar materiales.
- Aprobado por la NSF para el almacenamiento de alimentos y bebidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente con cubierta |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Capacidad (imperial) | 5.25 gal . |
| Capacidad (métrico) | 20L |
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la NSF para el almacenamiento de alimentos y bebidas. |
| Descripción | Recipiente redondo grande con cubierta HDPE de 20 l |
| Diámetro (métrico) | 30.5cm |
| Graduaciones | Moldeadas |
| Altura (imperial) | 15 pulgadas |
| Altura (métrico) | 38cm |
| Mostrar más |