Learn More
Thermo Scientific™ Cuadernos de laboratorio Nalgene™ Deluxe con páginas de papel normal
Código de producto. 11399544
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
A4
A4; líneas de 5 mm
Tamaño de letra
Tamaño de letra; 3 líneas horizontales por pulgada
Color de la cubierta:
Borgoña
Verde bosque
Con renglones:
Cuadrícula
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Color de la cubierta Con renglones Tamaño de la unidad
11399544 A4; líneas de 5 mm Borgoña Sí cada uno
12832849 Tamaño de letra Verde bosque Cuadrícula paquete de 6
10285731 Tamaño de letra; 3 líneas horizontales por pulgada Borgoña Sí cada uno
11827363 A4 Verde bosque Cuadrícula paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11399544 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63014000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55€
    41.17€ / paquete de 1
    Ahorro 4.38€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Registre toda la documentación necesaria para garantizar la protección de patentes. Estos cuadernos de laboratorio ofrecen 96 páginas cosidas permanentemente con líneas horizontales o cuadrículas.
Los cuadernos de laboratorio incluyen 96 páginas de papel cosidas permanentemente con cuadrícula o pauta de líneas horizontales. Registre toda la documentación necesaria para garantizar la protección de patentes. Las páginas incluyen espacios para fechas y firmas. Los cuadernos incluyen instrucciones para el mantenimiento de registros, tabla de contenido y una página el control de la publicación de contenido. La tapa dura es resistente al agua (las páginas no).
Características:
  • Espacios para fechas y firmas de trabajadores y testigos para la protección de patentes.
  • Elija entre tapa en color verde bosque con cuadrícula verde de 6 mm (0,25″) o tapa en borgoña con líneas horizontales.
  • Tamaño de página: Carta (8,5 × 11″) o A4 (8,75 × 11,25″)
  • Encuadernado permanentemente y paginado para la seguridad de los datos y la trazabilidad
Incluye:
instrucciones de mantenimiento de registros, página para libro e índice.
Nota:
Las páginas no son resistentes al agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Con renglones Sí
Width (English) Page En 11.25 .
Longitud de página (imperial) 8.75 pulg
Color de la cubierta Borgoña
Material de recubrimiento Polietileno
Descripción Papel para cuadernos de laboratorio A4, forrado 21,0 x 29,7 cm
Longitud de página (métrico) 222 mm
Anchura de página (métrico) 285.7 mm
Tamaño A4; líneas de 5 mm