Learn More
Thermo Scientific™ Cuadernos de laboratorio Nalgene™ Deluxe con páginas de papel normal
Código de producto. 10285731
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
A4
A4; líneas de 5 mm
Tamaño de letra
Tamaño de letra; 3 líneas horizontales por pulgada
Color de la cubierta:
Borgoña
Verde bosque
Con renglones:
Cuadrícula
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Color de la cubierta Con renglones Tamaño de la unidad
10285731 Tamaño de letra; 3 líneas horizontales por pulgada Borgoña Sí cada uno
12832849 Tamaño de letra Verde bosque Cuadrícula paquete de 6
11827363 A4 Verde bosque Cuadrícula paquete de 6
11399544 A4; líneas de 5 mm Borgoña Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10285731 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63012000
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Registre toda la documentación necesaria para garantizar la protección de patentes. Estos cuadernos de laboratorio ofrecen 96 páginas cosidas permanentemente con líneas horizontales o cuadrículas.
Los cuadernos de laboratorio incluyen 96 páginas de papel cosidas permanentemente con cuadrícula o pauta de líneas horizontales. Registre toda la documentación necesaria para garantizar la protección de patentes. Las páginas incluyen espacios para fechas y firmas. Los cuadernos incluyen instrucciones para el mantenimiento de registros, tabla de contenido y una página el control de la publicación de contenido. La tapa dura es resistente al agua (las páginas no).
Características:
  • Espacios para fechas y firmas de trabajadores y testigos para la protección de patentes.
  • Elija entre tapa en color verde bosque con cuadrícula verde de 6 mm (0,25″) o tapa en borgoña con líneas horizontales.
  • Tamaño de página: Carta (8,5 × 11″) o A4 (8,75 × 11,25″)
  • Encuadernado permanentemente y paginado para la seguridad de los datos y la trazabilidad
Incluye:
instrucciones de mantenimiento de registros, página para libro e índice.
Nota:
Las páginas no son resistentes al agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Con renglones Sí
Width (English) Page 11 in
Longitud de página (imperial) 8,5 in
Color de la cubierta Borgoña
Material de recubrimiento Polietileno
Descripción Papel para cuadernos de laboratorio, forrado 21,6 x 27,9 cm
Longitud de página (métrico) 216 mm
Anchura de página (métrico) 279 mm
Tamaño Tamaño de letra; 3 líneas horizontales por pulgada