Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de laboratorio Nalgene™
Descripción
Reduzca las roturas y los derrames al transportar frascos de vidrio y plástico con los soportes de laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. El soporte usado sin insertos admite frascos cuadrados y rectangulares o gradillas de tubos de ensayo Nalgene™ Unwire™.
- Sin las fundas admiten hasta seis frascos con diámetros de 6 cm, 9 cm o 10,8 cm
- Fabricados con polietileno de alta densidad, con capacidad para seis frascos de vidrio llenos de 1000 ml
- Los portadores pueden apilarse cuando están vacíos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Contenedor de transporte de laboratorio |
| Color | Blanco |
| Admite | 6 frascos |
| Material | Polietileno |
| Posiciones | 6 |
| Forma | Cuadrada |
| Apilables | Sí |
| N.º por caja | 2 |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Soporte para frascos |
| Mostrar más |