Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO para vacío de alta resistencia Nalgene™ con tapón: Paquete de laboratorio
Código de producto. 10515733
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1 l
2 l
4 l
5 l
Tamaño del tapón:
53B
83B
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10515733 5 l 83B cada uno
10468802 250 ml 53B paquete de 6
10045260 1 l 53B paquete de 6
10411601 2 l 53B paquete de 2
10196780 4 l 83B cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10515733 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21265000
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantenga un vacío total hasta 24 horas con los frascos de PPCO para vacío de alta resistencia, perfectos para su uso en laboratorios de biotecnología de alta resistencia.
Mantenga un vacío total hasta 24 horas con los frascos de PPCO para vacío de alta resistencia con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Perfectos para su uso en laboratorios de biotecnología de alta resistencia, estos frascos de paredes gruesas pueden soportar repetidas aplicaciones de vacío a temperatura ambiente. Utilícelo como frasco aspirador de residuos o como recipientes esterilizables en autoclave para actividades de escalamiento en aplicaciones de cultivo celular.
Características:
  • Polipropileno copolímero
  • Tamaño grande
  • Boca ancha
  • Resistentes a productos químicos.
  • Sólidos tapones 53B y 83B con juntas de TPE
Nota:  antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Incluye: tapones de polipropileno con junta
Compatibles con: uso con sistema de cierre de llenado/ventilación (2162 se vende por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 5 l (160 oz)
Capacidad (métrico) 5 l
Color Natural
Descripción Frascos al vacío de alta resistencia
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 83 Bmm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 414 mm
Altura (imperial) 8,89 in
Revestimiento del tapón TPE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Diámetro (métrico) 156 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca (acoplado)
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1.25 gal .
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003
Desechables Single-use
Tipo de producto Frasco de alta resistencia
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.