Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de polietileno Nalgene™
Código de producto. 10798861
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
101 mm
152 mm
248mm
Capacidad (métrico):
254 ml
777 ml
3684mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10798861 101 mm 254 ml paquete de 2
10692672 152 mm 777 ml cada uno
10419572 248mm 3684mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10798861 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 42600040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.70€
    33.00€ / paquete de 2
    Ahorro 3.70€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evite la rotura y la corrosión con estos embudos de alta resistencia, los embudos grandes más resistentes disponibles.
Los embudos de polietileno Thermo Scientific Nalgene son los embudos más grandes y resistentes del mercado.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
  • Embudos grandes y duraderos, diseñados para uso de alta resistencia.
  • Construcción rígida, ideales para filtrado de vacío, las tallas más grandes tienen estrías y lengüeta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 101 mm
Capacidad (métrico) 254 ml
Diámetro del tubo (métrico) 12 mm
Material Polietileno de baja densidad (LDPE)
Altura (métrico) 146 mm
Esterilizables en autoclave No
Descripción Embudo de alta resistencia de LDPE de 4 pulgadas
Longitud del tubo (métrico) 72 mm
Cantidad 12