Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de polietileno Nalgene™
Produktkod. 10692672
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diámetro del área superior (métrico):
101 mm
152 mm
248mm
Capacidad (métrico):
254 ml
777 ml
3684mL
Förpackningsstorlek:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diámetro del área superior (métrico) Capacidad (métrico) Förpackningsstorlek
10692672 152 mm 777 ml cada uno
10798861 101 mm 254 ml paquete de 2
10419572 248mm 3684mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10692672 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42600060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.15€
    24.58€ / paquete de 1
    Ahorro 0.57€
    2% Descuento
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Evite la rotura y la corrosión con estos embudos de alta resistencia, los embudos grandes más resistentes disponibles.
Los embudos de polietileno Thermo Scientific Nalgene son los embudos más grandes y resistentes del mercado.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
  • Embudos grandes y duraderos, diseñados para uso de alta resistencia.
  • Construcción rígida, ideales para filtrado de vacío, las tallas más grandes tienen estrías y lengüeta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diámetro del área superior (métrico) 152 mm
Capacidad (métrico) 777 ml
Diámetro del tubo (métrico) 15 mm
Material Polietileno de baja densidad (LDPE)
Altura (métrico) 196 mm
Esterilizables en autoclave No
Descripción Embudo de alta resistencia de LDPE de 15,24 cm (6 pulgadas)
Longitud del tubo (métrico) 76 mm
Cantidad 12
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.