Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa rectangular de HDPE Nalgene™
Código de producto. 10180341
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10180341 20 l cada uno
10706801 9 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10180341 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22110050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    124.25€ / paquete de 1
    Ahorro 8.75€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Práctica para materiales secos como sólidos y polvos; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Llene, transfiera y limpie fácilmente con la abertura de boca ancha de las garrafas rectangulares de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ sin llaves. Con un diseño compacto y resistente, estas garrafas de polietileno de alta densidad tienen prácticas graduaciones moldeadas para administrar en litros y galones.
  • Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
  • Práctico para materiales secos como sólidos y polvos
  • A prueba de fugas†
Incluye:
  • Tapones de rosca de polipropileno de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 100 a 415 mm
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 318 x 219 x 381 mm (12.5 x 8.63 x 15 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Práctico para materiales secos como sólidos y polvos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material HDPE
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa rectangular
Esterilidad Estéril
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.