Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de polietileno de alta densidad Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10607911
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10607911 20 L 1 PCS
10411191 10L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10607911 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71200020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Remoje los utensilios de laboratorio o forme baños de hielo con recipientes de HDPE, que son cónicos para anidar y resistentes químicamente a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Remoje el instrumental de laboratorio o forme baños de hielo con recipientes de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™. El diámetro decreciente de las bandejas permite apilarlas y ahorrar espacio y son químicamente resistentes a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes.
  • Sin cubiertas
  • Resistentes y duraderas, con diámetro decreciente para poder apilarlas.
  • Asas moldeadas y bordes enrollados para transportarlas y manipularlas fácilmente.
  • Resistentes a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, para multitud de usos en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21,375 x 17,125 x 5,125 in (54 x 43 x 13 cm)
Descripción Bandejas duraderas y resistentes inclinadas para permitir su apilamiento.
Altura (métrico) 130,3 mm
Longitud (métrico) 541 mm
Material HDPE
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 434 mm
Longitud (imperial) 21 in
N.° por paquete 1
Altura (imperial) 5,13 in
N.º por caja 6
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 17,1 in
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Note:
These pans are NOT autoclavable.