Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE Nalgene™ de alta resistencia con tapón Paquete de laboratorio
Descripción
Almacene y envíe líquidos o productos químicos secos con estos frascos de HDPE de alta resistencia con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ de gran tamaño, pared gruesa y boca ancha especialmente diseñados para uso intensivo. Se utilizan como depósitos y trampas de residuos en instrumentos automatizados.
- Los tapones sin revestimiento de polipropileno blanco son a prueba de fugas†.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 l (128 oz) |
| Capacidad (métrico) | 4 l |
| Color | Natural |
| Descripción | Frascos de alta resistencia |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 65 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 6 |
| N.° por paquete | 1 |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.