Learn More
Thermo Scientific™ Garrafones de HDPE con llave Nalgene™
Código de producto. 10028080
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10028080 20 l cada uno
10353401 9 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10028080 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    160.76€ / paquete de 1
    Ahorro 91.24€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capacidad (métrico): 9 l
Los garrafones rectangulares de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene tienen un diseño que ahorra espacio para almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril. Estos garrafones incorporan un asa de acero inoxidable y una abertura de boca ancha para el llenado y la limpieza. Resistentes, rígidos y con una excelente resistencia a productos químicos, estos garrafones son una buena elección para dispensar soluciones madre.
  • Con llave de polipropileno y tapón de rosca con junta de TPE
  • Abertura de boca ancha que facilita el llenado, la transferencia y la limpieza de los garrafones
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Asa de acero inoxidable para facilitar el transporte de los recipientes
  • La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas
  • La llave dispone de un práctico adaptador de tubo que ofrece una mayor versatilidad
  • La forma rectangular ahorra valioso espacio en las mesas de trabajo
  • Graduados, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno, asas de acero. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100 mm
Color Blanco (opaco)
Descripción Garrafón rectangular con llave
Diámetro interior del cuello (métrico) 86 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril
Altura con tapón (métrico) 399 mm
Incluye Copa de llave moldeada
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafón con llave