Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PFA Nalgene™
Descripción
Admite temperaturas de - 270° a + 250 °C con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de perfluoroalcoxi (PFA) Thermo Scientific™ Nalgene™ robustos y resistentes. Moldeados de resina de perfluoroalcoxi resistente a productos químicos y con un diseño de pared gruesa, estos vasos de precipitados son ideales para un uso continuado en laboratorio.
- El diseño de boquilla única sin goteo para un control de vertido de precisión
- Alta resistencia a la mayoría de sustancias químicas, incluidos los ácidos sulfúricos, nítricos, crómicos y fosfóricos más fuertes; el contenido no se contaminará con sustancias lixiviables
- Esterilizables en autoclave/PFA.
- No aptos para uso en placas calientes.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido natural |
| Descripción | Vaso de precipitados Griffin de PFA de perfil bajo de 600 ml |
| Capacidad (métrico) | 600 ml |
| Material | PFA |
| Cantidad | 1/pack; 4/caja |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | No |
| Graduated | No |
| Scale | Sin graduaciones |
| Mostrar más |